Learn More
MedChemExpress Adrenorphin
Specifica
Specifica
| Purezza | 95.15% |
| CAS | 88377-68-8 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecolare | 984.18 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Quantità | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | DMSO : 50 mg/mL (50.80 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | Metorphamide |