Learn More
Protective Disposable Facemask, Certified High Quality
High quality CE marked Class I medical device facemasks, certified under EU Directive MDD 93/42/EEC and EN14683:2019 compliant. These latex-free polypropylene 3-ply pleated masks with earloops provide excellent fit with adjustable nose seal for extra security. Fully certified, quality guaranteed.
Marca:  N/A 12888004
2.20 EUR valido fino al 2021-09-12
Usa il codice promo "16115" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17100kg
Codice prodotto. 16594994
  • 6.60€ / pezzi 50
In stock, pronto per la spedizione: 76374
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Usa e getta, monouso
  • Un marchio CE; dispositivo medico di classe I, con certificazione secondo la Direttiva UE MDD 93/42/CEE conforma alla norma EN14683:2019 requisiti per mascherine sanitarie
  • Passanti per le orecchie, cucitura interna morbida e flessibile, estremamente confortevole da indossare si adatta facilmente al viso
  • Strato esterno in polipropilene non tessuto
  • Strato interno di polipropilene non tessuto termosaldato
  • Senza lattice, riduce il rischio di irritazione cutanea
  • Parte esterna di colore blu
  • Taglia unica e facile da indossare
Specifica
Specifica
3-ply
Blu
Elastici per orecchie
17,5 cm
Standard
9,5 cm
Un marchio CE; dispositivo medico di classe I, con certificazione secondo la Direttiva UE MDD 93/42/CEE conforma alla norma EN14683:2019 requisiti per mascherine mediche
Non-woven Polypropylene (outer and inner), Meltblown Polypropylene (filter)
6,9 in.
Polipropilene
3,7 in.