Learn More
Advantec Grade GA100 Glass Fiber Filters
Grade GA100 Glass Fiber Filters for analytical or gravimetric studies.
Marca:  Advantec 06646-54
Codice prodotto. 15333004
  • 78.40€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • General purpose filters.
  • For filtering cells and precipitated proteins.
  • For air pollution monitoring.
Specifica
Specifica
Air Monitor
1 μm
GA100
100/Box
1.9 in.
Glass Fiber
Use for Filtering Cells and Precipitated Proteins, Air Pollution Monitoring, GA100
Box
Filter
47 mm