Learn More
OHAUS™ Bilance analitiche Adventurer
Codice prodotto. 15325043 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
320 g
Modello:
AX124
AX124/E
AX124M
AX224
AX224/E
AX224M
AX324
AX324M
Calibrazione:
Esterna
Internal
Unit Size:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità Modello Calibrazione Unit Size
15325043 220 g AX224 Internal Pezzo
15395033 120 g AX124 Internal Pezzo
15305043 120 g AX124/E Esterna Pezzo
15315043 120 g AX124M Internal Pezzo
15355043 320 g AX324 Internal Pezzo
15365043 320 g AX324M Internal Pezzo
15335043 220 g AX224/E Esterna Pezzo
15345043 220 g AX224M Internal Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15325043 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30122611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.00€
    2457.17€ / pezzi 1
    Risparmia 912.83€
    27% Sconto
View all promotions
In stock
Assicura risultati di pesatura, stabilità e tempo di funzionamento ottimali. Le bilance analitiche Adventurer Ohaus™ incorporano tutte le applicazioni necessarie per la pesatura di routine e le attività di misurazione.
Possibilità di combinare opzioni creative e funzionalità di pesatura semplici ed efficaci. Con touchscreen a colori, funzionalità conformi a GLP/GMP, due porte USB e un paravento, Adventurer è la bilancia più completa della sua classe. Due porte USB con funzioni di tracciamento GLP/GMP consentono di svolgere comodamente tutte le attività di monitoraggio e registrazione dei dati. Il paravento occupa poco spazio e migliora l'accessibilità. Il paravento superiore in due pezzi dispone di sportelli che si aprono completamente su entrambi i lati per lasciare il massimo spazio per il posizionamento dei campioni, riducendo al contempo le dimensioni sul lato posteriore della bilancia anche quando è aperto. Fra le altre funzioni vi sono: Interfaccia RS232, gancio per pesata da sotto integrato, alloggiamento completo, coperchio, piatto in acciaio inox rimovibile, staffa di sicurezza, spia di livello frontale, quattro piedini regolabili, menu di blocco software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico del software, impostazioni ambientali selezionabili dall'utente, indicatore acustico, impostazioni di luminosità selezionabili dall'utente, offuscamento automatico, calibrazione touchscreen, tara automatica e nove diverse opzioni selezionabili di lingua selezionabili dall'utente.
  • Possibilità di scegliere da una selezione di modelli Adventurer con un'ampia gamma di capacità operative e leggibilità
  • Il tempo di stabilizzazione rapido migliora la produttività e fornisce risultati di pesata affidabili per le attività di pesatura di routine
  • Alcuni modelli sono dotati del sistema di calibrazione interno giornaliero AutoCal; su ogni modello è disponibile anche l'opzione di calibrazione operatore esterno (tradizionale)
  • Funzionamento e accesso a nove modalità di applicazione e ad altre funzionalità tramite touchscreen a colori utilizzabile con i guanti
  • Le modalità applicative includono: Pesatura, conteggio parti, pesatura dinamica, pesatura dinamica, selezione ponderale, memoria display, totalizzazione e formulazione
  • La funzione di clonazione dell'applicazione consente di configurare più bilance Adventurer
  • Sei tasti meccanici forniscono inoltre feedback tattile e consentono all'operatore di eseguire operazioni ripetitive come tara, azzeramento, calibrazione e stampa
  • Due porte USB: la porta anteriore facilmente accessibile facilita i carichi di dati, ad esempio, su una unità flash; la porta posteriore può essere collegata a un PC
  • Una funzione di orologio in tempo reale garantisce la precisione dell'ora anche in caso di interruzione dell'alimentazione
  • La funzionalità dati GLP consente di registrare nome del campione, nomi dei progetti e ID della bilancia per soddisfare i requisiti di tracciabilità e conformità
  • Gli sportelli salva-spazio del paravento sono composti da due pannelli di vetro che consentono di ridurre l'ingombro del piano di appoggio quando gli sportelli sono aperti
  • L'ampio ingresso della porta garantisce l'accesso senza ostacoli e consente l'uso di recipienti di pesata più grandi riducendo così il rischio di fuoriuscite
  • Gli interni di facile pulizia garantiscono una superficie di lavoro sicura riducendo al minimo la contaminazione
  • Ampia gamma di accessori disponibili, tra cui la stampante a impatto SF40A, i cavi RS232, il dispositivo di sicurezza di blocco portatile e il kit per la determinazione della densità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Calibrazione Internal
Certificazione/Conformità Conformità agli standard GLP/GMP
Tipo di collegamento RS232, USB Host, USB Device
Descrizione Analytical Balance AX224
Capacità 220 g
Tipo di display LCD grafico Touch screen a colori WQVGA
Leggibilità 0.1 mg
Dimensioni display 109 mm
Intervallo di umidità 80% per temperature fino a 30°C
Include Adattatore CA, scheda di garanzia, CD software
Lingue Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Spanish (MX)
Linearità ± 0.0002 g
Materiale Base in metallo, alloggiamento superiore in ABS, bacinella in acciaio inox
Tempo di misurazione 3 sec.
Peso campione min. 0.20 g
Modello AX224
Ripetibilità ± 0.0001 g
Deriva sensibilità 1.5 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione ≤3 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) Da 10 a 30 °C
Carico del test 200 g, Classe OIML E2 o ASTM 1
Tipo Bilancia analitica
Warranty 2 years
Modalità di pesatura Pesatura, pesatura dinamica, memoria display, conteggio parti
Dimensioni (L x P x A) 354 x 230 x 340 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.93 in.
Lunghezza (sistema metrico) 354 mm
Larghezza (sistema imperiale) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.4 in.
Altezza (sistema imperiale) camera 9.1 in.
Altezza (sistema metrico) 340 mm
Altezza (sistema metrico) camera 230 mm
Profondità (sistema imperiale) 13.9 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 7.3 in.
Profondità (sistema metrico) 354 mm
Profondità (sistema metrico) camera 186 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca 3.5 in.
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 90 mm
Peso (sistema imperiale) 12.1 lb.
Peso (sistema metrico) 5.1 kg
Peso (sistema metrico) di spedizione 7.8 kg
Requisiti elettrici Ingresso adattatore CA: 100-240 VCA, 0.3A, 50–60 H
Tensione 100/240 V
Amperaggio Ingresso adattatore CA: 0.3A, uscita adattatore CA: 0.84 A
Frequenza Ingresso adattatore CA: 50–60 Hz
Legal for Trade No