Learn More
Motic™ Microscopio invertito AE2000
Codice prodotto. 11722298
Cambia vista
Click to view available options
Head Style:
Testa binoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360°
Testa trinoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360°
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Head Style Dimensione della confezione
11722298 Testa trinoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360° Pezzo
11712298 Testa binoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360° Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11722298 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1100103800054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3445.00€
    3096.88€ / pezzi 1
    Risparmia 348.12€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Progettato per lavori di routine in laboratorio o nella clinica, oltre che per svolgere ricerca in laboratori farmaceutici o università. Il microscopio invertito Motic™ AE2000 è in grado di soddisfare e superare le aspettative degli utenti.
  • Testa binoculare/trinoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360°
  • Oculari ad ampio campo visivo N-WF 10X/20mm con regolazione diottrica e conchiglie oculari in gomma
  • Portaobiettivo quadruplo rivolto lateralmente
  • Obiettivi acromatici CCIS Plan PL4X, LWD PL40X
  • Obiettivi fase acromatici CCIS Plan PL Ph10X, LWD PL Ph20X
  • Condensatore ELWD N. A. 0.30
  • Cursore di fase Ph1, BF
  • Telescopio di centraggio della fase
  • Piano liscio con inserti in metallo e vetro
  • Illuminazione alogena a 6 V/30 W con controllo dell'intensità e modalità di attesa
Specifica
Include 45mm blue, green interference and neutral density filters with filter slider; Allen hexagonal key, vinyl dust cover, power cord
Tensione 6 V
Tipo di design Inverted microscope
Tipo di condensatore ELWD condenser N.A. 0.30
Potenza di ingrandimento 40X, 100X, 200X, 400X
Tipi di obiettivo Planacromatico
Da utilizzare con (applicazione) Prodotto creato per l'ispezione di cellule vive di routine
Revolver portaobiettivi Quadrupolo rivolto lateralmente
Requisiti elettrici 6 V
Warranty 2 years electrical / 5 years optical & mechanical parts
Field of View 20 mm
Eyepiece N-WF10X/20 mm
Tipo di illuminazione Alogeno
Head Style Testa trinoculare tipo Siedentopf con inclinazione di 45°, orientabile a 360°
Modello AE2000 Trinocular