Learn More
Motic™ Microscopio binoculare AE31E
Descrizione
- Oculari grandangolari WFPL10X/22 mm con compensazione diottrica su entrambi gli oculari, con paraocchi in gomma
- Telescopio di centratura
- Portaobiettivo quintuplo rivolto lateralmente
- Obiettivi acromatici CCIS Plan PL4X
- Obiettivi di fase acromatici CCIS Plan PL PH10X, LWD PL PH20X, LWD PL PH40X
- Base piana, inserti in vetro e metallo
- ELWD N.A. Condensatore 0.30
- Cursore fase, centrabile PH1, brightfield, PH3
- Illuminazione alogena al quarzo Koehler 6V/30W con lampada esterna e controllo dell'intensità luminosa
Specifica
Specifica
| Tensione | 100/240 V |
| Tipo di condensatore | ELWD N.A. 0.3 with phase slider (Ph1, BF) |
| Revolver portaobiettivi | Side-facing quintuple nosepiece. |
| Requisiti elettrici | Universal power supply 100/240 V (CE) |
| Eyepiece | Widefield High Eyepoint WFPL10X/22 mm with diopter adjustment on both eyepieces and rubber eyecups |
| Tipo di illuminazione | Quartz Halogen |
| Product Type | Inverted Binocular Microscope |