Learn More
Motic™ Microscopio trinoculare AE31E
Codice prodotto. 15363087
Cambia vista
Click to view available options
Head Style:
Trinocular
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Head Style Dimensione della confezione
15363087 Trinocular Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15363087 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1100100200576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4405.00€
    3838.25€ / pezzi 1
    Risparmia 566.75€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Utilizzare questo microscopio per l'ispezione di routine di cellule vive. Grazie a una configurazione semplice e flessibile, è ideale per le università e gli ambienti con procedure cliniche e di laboratorio di routine. I microscopi trinoculari Motic™ AE31E offrono funzioni di ricerca in scala, come la fluorescenza e l'illuminazione Koehler alogena a 30 W/6 V montata esternamente e centrabile.
  • Oculari grandangolari WFPL10X/22 mm con compensazione diottrica su entrambi gli oculari, con paraocchi in gomma
  • Telescopio di centratura
  • Portaobiettivo quintuplo rivolto lateralmente
  • Obiettivi acromatici CCIS Plan PL4X
  • Obiettivi di fase acromatici CCIS Plan PL PH10X, LWD PL PH20X, LWD PL PH40X
  • Base piana, inserti in vetro e metallo
  • ELWD N.A. Condensatore 0.30
  • Cursore fase, centrabile PH1, brightfield, PH3
  • Illuminazione alogena al quarzo Koehler 6V/30W con lampada esterna e controllo dell'intensità luminosa
Specifica
Head Style Trinocular