Learn More
Thermo Scientific Chemicals AEBSF hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10742885 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10742885 1 g Bottiglia in vetro 1g
10317851 50 mg Bottiglia in vetro 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10742885 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 328110010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 30827-99-7 | C8H10FNO2S·ClH | 239.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30827-99-7
Formula molecolare C8H10FNO2S·ClH
Molecular Weight (g/mol) 239.7
Numero MDL MFCD00132962
InChI Key WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC Name 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico AEBSF hydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 175.0°C to 177.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in absolute ethanol
Peso formulazione 239.7
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • AEBSF hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.