Learn More
AEBSF hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465996
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16465996 100 mg -
16431056 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16465996 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12821
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
MedChemExpress AEBSF hydrochloride is an irreversible inhibitor of serine proteases, such as chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, and trypsin.
AEBSF hydrochloride is an irreversible inhibitor of serine proteases, such as chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, and trypsin.
Specifica
Materiale o nome chimico AEBSF hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 30827-99-7
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H11ClFNO2S
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (521.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (417.21 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(CCN)C=C1)(F)=O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 239.69
Peso formulazione 239.69
Percent Purity 95.78%
Grado Research
Research purposes only