Learn More
AEBSF Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30315033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315033 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315033 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA325300100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico AEBSF Hydrochloride
CAS 30827-99-7
Formula molecolare C8H11ClFNO2S
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, p-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, Pefabloc, Pefabloc SC, Pefabloc SC Plus
InChI Formula InChI=1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
SMILES c1c[n+]2c(cc1)c3[n+](cccc3)CC2
IUPAC Name 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 239.69