Learn More
AEBSF Hydrochloride (White to Off-white Crystals), Fisher BioReagents
Descrizione
This specific, irreversible inhibitor of serine proteases is a stable, nontoxic alternative to PMSF.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | AEBSF Hydrochloride |
| Punto di fusione | 175°C |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98.0 % |
| Imballaggio | Poly Micro Tube |
| Quantità | 100 mg |
| Peso formulazione | 239.7 |
| Percent Purity | ≥98 (HPLC) |
| Forma fisica | Powder or Solid |