missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Aeroplysinin, Antiangiogenic Agent, 95% Purity, 100 μg
Descrizione
- Molecular Weight: 338.98 Da
- Purity: >95%
- Potent antiangiogenic agent that inhibits COX-2 expression
- Selectivity: Endothelial cells
- Mechanism of Action: Induces apoptosis via caspase activation, chromatin condensation and nuclear fragmentation
- Biological Activity: Antibiotic and cytotoxic effects (IC50 = 3 μM) with wide-spectrum antitumor activity
- In vivo: Active
- Chemical Name: 2-[(1S,6R)-3,5-dibromo-1,6-dihydroxy-4-methoxycyclohexa-2,4-dien-1-yl]acetonitrile
Specifica
Specifica
| Tampone | 95% 2-[(1S,6R)-3,5-dibromo-1,6-dihydroxy-4-methoxycyclohexa-2,4-dien-1-yl]acetonitrile |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | COX-2 |
| Quantità | 100 μg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Antiangiogenesis, apoptosis induction, tumor research |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?