Descrizione
Prevent cross-contamination by using superior aerosol-barrier tips.
Fisherbrand™ Aerosol-Barrier tips can be used universally and protects the intergrity of your samples.
- Unique small micron filter prevents aerosol contamination with no obstruction to airflow
- Use aerosol barrier tips to ensure result integrity
- Sterile; RNase, DNase, DNA, and pyrogen free
- Natural color
Packaging Code -- BP: Bulk Pack; RI: Rack Inserts; HR: Hinged Rack; HRS: Hinged Rack, Sterile; HR/T: Hinged Rack, Trace Metal-free; LR: Lift-off Rack; LRS: Lift-off Rack, Sterile; SR: Stack Rack; IWS: Individually Wrapped, Sterile.
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 to 5mL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Naturale |
| Autoclavabile | Sì |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.625 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.84 cm |
| Formato | BUlk |
| Stile punta | Barriera aerosol |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
| Vedi altri risultati |