Learn More
Eppendorf™ Tappi a tenuta di aerosol
Codice prodotto. 11552225 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100mL Round Bucket
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11552225 100mL Round Bucket pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11552225 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5702721000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.15€
    72.10€ / pezzi 2
    Risparmia 7.05€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Use this replacement lid with 100mL round buckets. Eppendorf™ Replacement Lids are aerosol- tight.
  • Set of 2 caps
  • Aerosol tight
  • For 100mL round buckets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 100mL Round Bucket
Product Type Tappo