Learn More
Eppendorf™ Aerosol-Tight Rotor Lids
Codice prodotto. 10354902 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FA–45-24-11
FA–45-30-11
Rotor A-4-81
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10354902 Rotor A-4-81 pezzi 2
10386842 FA–45-30-11 Pezzo
10305482 FA–45-24-11 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10354902 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5810724007
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Providing secure closure for a variety of Eppendorf rotors.
  • Aluminim construction
  • Aerosol-tight
  • Autoclavable for 20 min at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotor A-4-81
Autoclavabile Autoclavable (121°C for 20 min.)
Product Type Aerosol-tight Lid