Learn More
AF-353, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486078
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16486078 10 mg -
16472217 50 mg 50mg
16428687 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16486078 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14483
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress AF-353 (Ro-4) is a potent, selective and orally bioavailable P2X3/P2X2/3 receptor antagonist, with a pIC50 of 8.0 for both human and rat P2X3, and with a pIC50 of 7.3 for human P2X2/3.
AF-353 (Ro-4) is a potent, selective and orally bioavailable P2X3/P2X2/3 receptor antagonist, with a pIC50 of 8.0 for both human and rat P2X3, and with a pIC50 of 7.3 for human P2X2/3.
Specifica
Materiale o nome chimico AF-353
CAS 865305-30-2
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H17IN4O2
Quantità 10 mg
Sinonimo Ro-4
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (249.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C1=C(OC2=CN=C(N)N=C2N)C=C(I)C(OC)=C1
Molecular Weight (g/mol) 400.21
Peso formulazione 400.21
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only