Learn More
Lovibond™ AF 411 Organo-Phosphonate MINIKIT
Codice prodotto. 10547472
Cambia vista
Click to view available options
Range:
1 to 20 mg/L active O-P
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range Dimensione della confezione
10547472 1 to 20 mg/L active O-P Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10547472 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 414110
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
AF 411 Organo-Phosphonate MINIKIT measures 1-20 mg/L active O-P includes reagents for approximately 30-100 tests uses tablet count method
They are user-friendly and suitable for a wide variety of applications in water analysis.Thanks to various test procedures, the MINIKITs are one thing above all else: a reliable companion.
Various test procedures
For the MINIKITs various test procedures are available:
Choose between manual test procedures, Turbidity or Tablet Count Method or the so-called Speed test.
Intuitive application
Whether professional or layman: with the MINIKIT everyone achieves error-free and reliable results.
Long durability
The reagents used in the MINIKITs have a shelf life of 5 years. And best of all - they are not subject to any transport restrictions.
Directly usable
In addition to the test kit in a sturdy plastic box, the delivery content also includes a measuring beaker, the necessary accessories and tablet reagents for approx. 30 tests.
Specifica
Range 1 to 20 mg/L active O-P
Tipo Organo-Phosphonate Test Kit
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ORGANO-PHOSPHONATE AF411 MINIKIT .
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid