Learn More
R&D Systems™ AF-DX 116
Description
Selective M2 muscarinic receptor antagonist. Ki values are 64, 417, 786, 211 and 5130 nM for human recombinant M2, M1, M3, M4 and M5 muscarinic receptors, respectively.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | AF-DX 116 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 421.54 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 421.545 |