Learn More
Thermo Scientific Chemicals Afatinib
Codice prodotto. 17271162 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17271162 250 mg 250mg
17261162 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17271162 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465642500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 850140-72-6
Formula molecolare C24H25ClFN5O3
Specifica
Materiale o nome chimico Afatinib
Quantità 250 mg
Punto di fusione 102.0°C
Peso formulazione 485.94