Learn More
Afatinib-des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl (Contained ~8.5% Ethanol), TRC
Codice prodotto. 30010497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010497 1 g 1g
30008026 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010497 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA3553201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 314771-76-1
Formula molecolare C18H16ClFN4O2
Molecular Weight (g/mol) 374.8
Sinonimo N4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-4,6-quinazolinediamine, (S)-N4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazoline-4,6-diamine, Des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl Afatinib
IUPAC Name 4-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyquinazoline-4,6-diamine
SMILES ClC1=C(F)C=CC(NC2=NC=NC3=CC(O[C@H]4CCOC4)=C(N)C=C32)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Afatinib-des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C18H16ClFN4O2/c19-13-5-10(1-2-14(13)20)24-18-12-6-15(21)17(7-16(12)22-9-23-18)26-11-3-4-25-8-11/h1-2,5-7,9,11H,3-4,8,21H2,(H,22,23,24)/t11-/m0/s1