Learn More
AffiniPure Goat anti-Rat, HRP, Polyclonal, Proteintech
Codice prodotto. 17244896 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 μL
Dimensione della confezione:
200µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17244896 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17244896 Fornitore Proteintech N. del fornitore SA0000115200UL
Goat Polyclonal Antibody
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Specifica
Antigene AffiniPure
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato HRP
Specie ospite Goat
Quantità 200 μL
Primario o secondario Secondary
Target Species Human, Mouse, Rat
Forma Liquid
Isotype IgG