Learn More
Aflatoxin B1, crystalline, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10593011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10593011 1 mg 1mg
10033150 10 mg 10mg
11966201 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10593011 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227340010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Aflatoxin B1, crystalline, CAS # 1162-65-8, is a member of a group of mycotoxins presenting potent hepatotoxic and carcinogenic activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Information
• Aflatoxin B1 (AFB1) is a member of a group of mycotoxins produced by Aspergillus flavus, and Aspergillus parasiticus showing carcinogenic activities
• AFB1 can induce the transversion of G to T in the third position of codon 249 of the p53 tumor suppressor gene, resulting in a mutation and promoting the carcinogenic process
Applications
• Aflatoxin B1 shows teratogenic activity
• It is a CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, and CYP3A substrate and can be used to study the CYP family in in vitro and in vivo studies.
• It can cause immunosuppression in animal models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1162-65-8
Formula molecolare C17H12O6
Molecular Weight (g/mol) 312.28
Numero MDL MFCD00869647
InChI Key OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo ccris 12, aflatoxin b, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, aflatoxin-b1, unii-9n2n2y55mh, afb1, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin b1, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy
PubChem CID 186907
ChEBI CHEBI:2504
IUPAC Name 11-methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaene-16,18-dione
SMILES COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Aflatoxin B1
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 mg
Indice di Merck 15, 171
Peso formulazione 312.27
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aflatoxin B1
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Aflatoxine AFB1