Learn More
Afloqualone, TRC
Codice prodotto. 30010968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010968 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30010968 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA357700250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Afloqualone
CAS 56287-74-2
Formula molecolare C16 H14 F N3 O
Quantità 250 mg
Sinonimo 4(3H)-Quinazolinone, 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one, Afloqualone, Aroft, Arofuto, H 495, HQ 495, 6-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(o-tolyl)quinazolin-4-one
InChI Formula InChI=1S/C16H14FN3O/c1-10-4-2-3-5-14(10)20-15(9-17)19-13-7-6-11(18)8-12(13)16(20)21/h2-8H,9,18H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N2C(=Nc3ccc(N)cc3C2=O)CF
IUPAC Name 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 283.3
Peso formulazione 283.1121