Learn More
AFN-1252, MedChemExpress
Descrizione
AFN-1252(Debio 1452) is a potent inhibitor of enoyl-acyl carrier protein reductase (FabI), inhibited all clinical isolates of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis at concentrations of ≤0.12 μg/ml.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | AFN-1252 |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 620175-39-5 |
| Colore | White |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H21N3O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | API-1252 Debio 1452 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 5.8 mg/mL (15.45 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only