Learn More
Neville and More™ Afnor Plasma bottle
Stores plasma in a sterile environment.
Marca:  Neville and More™ 00168C1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Codice prodotto. 15323428
  • 62.75€ / pezzi 24
In Stock 23
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Features screw neck
  • Neck material: Pilfer proof glass
  • Tamper evident
  • Non reactive
  • Material: Glass
Specifica
Specifica
Clear
Stores plas mA
24
4 cm
Cross section circular
Plasma 40
9.2 cm
Glass (Type I)
Plasma Bottle
1.52 cm
580 mL