Learn More
Brady™ Le strisce antisdrucciolo autoadesive in alluminio sono ideali per identificare i bordi di scalini e passaggi di porte. Disponibili con varie intensità luminose
Codice prodotto. 11722005 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Photoluminescent
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11722005 Photoluminescent Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11722005 Fornitore Brady™ N. del fornitore 251925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.25€
    35.44€ / pezzi 1
    Risparmia 3.81€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
These self-adhesive aluminium Afterglow Aluminum Anti-Slip Strips are ideal for marking the edges of stairs and doorways.
  • Available in different luminous intensities.
Especificaciones
Descrizione Photoluminescent Anti-skid Strips - Aluminium High intensity
Dimensioni (L x P) 0.80 m x 30 mm
Da utilizzare con (applicazione) Exit and directional signs
Lunghezza (sistema imperiale) 2.6 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 0.8 m
Quantità confezione 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore 0.6 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1.18 in.
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Colore Photoluminescent
Materiale Aluminum
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.