missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AG-3/AGR3 Antibody (AGR3.1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18209264 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18209264 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18209264 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP145004

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

AG-3/AGR3 Monoclonal specifically detects AG-3/AGR3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene AG-3/AGR3
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone AGR3.1
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 ug/ml, Immunohistochemistry 1 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1 ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 1 ug/ml
Alias gene AG-3, anterior gradient homolog 3 (Xenopus laevis), BCMP11AG3, Breast cancer membrane protein 11, hAG-3member 18
Simboli geni AGR3
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified human AGR3 protein
Peso molecolare dell'antigene 20 kDa
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 155465
Test di specificità The antibody AGR3.1 recognizes the epitope HETTDKNLS within the AGR3 (AG3) protein (19-20 kDa); a secreted cytoplasmic protein which can serve as a marker of carcinogenesis.
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4C. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.