Learn More
AG 555, MedChemExpress
Descrizione
AG 555 (Tyrphostin AG 555), a potent antiretroviral drug, is a potent and selective inhibitor of EGFR and blocks Cdk2 activation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | AG 555 |
| CAS | 133550-34-2 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H18N2O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Tyrphostin AG 555 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (310.21 mM) |
| SMILES | O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 322.36 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only