Learn More
Hach Lange™ AG/AGCL Reference Electrode
Codice prodotto. 12053743
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico)
12053743 120 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12053743 Fornitore Hach Lange™ N. del fornitore B20B300
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Modello XR300
Elettrolita di riferimento Ag/AgCl
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -10°C to +60°C
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm