Learn More
Xylem AG Multi Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Codice prodotto. 30484479
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Beverage (USA)
Juice
Petrochemical
Pharma and Chem
Soda
Dimensione della confezione:
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
30484479 Petrochemical 25mL
30484474 Soda 25mL
30484454 Beverage (USA) 25mL
30484476 Juice 25mL
30484471 Pharma and Chem 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30484479 Fornitore Xylem N. del fornitore 90914
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Calibration fluid for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Calibration Fluid
Indice di rifrazione Mixed
Da utilizzare con (apparecchiatura) Refractometer
Da utilizzare con (applicazione) Petrochemical