Learn More
LNI Swissgas AG OFCAS 35 PLUS
Codice prodotto. 17802209 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Compressor
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
17802209 Compressor Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17802209 Fornitore LNI Swissgas N. del fornitore 6920.96.035
Compressor with dryer integrated.
  • Compressor 35 L/min at 7 bar, 230 V plus with dryer integrated.
Specifica
Tipo Compressor