Learn More
Terumo™ Agani™ Safety Needle
Ago Ipodermico di sicurezza con attivazione sicura e protezione affidabile contro le parti taglienti attivabile con una sola mano.
13.00€ - 14.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Senza lattice | Yes |
Monouso | Yes |
Graduated | No |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17238066
|
Terumo™
8SAN1825R1 |
18 G | 25 mm | Pink |
14.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17248066
|
Terumo™
8SAN1925R1 |
19 G | 25 mm | Cream |
14.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17258066
|
Terumo™
8SAN1938R1 |
19 G | 38 mm | Cream |
14.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17268066
|
Terumo™
8SAN2025R1 |
20 G | 25 mm | Yellow |
13.55€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17278066
|
Terumo™
8SAN2038R1 |
20 G | 38 mm | Yellow |
14.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17288066
|
Terumo™
8SAN2125R1 |
21 G | 25 mm | Green |
14.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17298066
|
Terumo™
8SAN2138R1 |
21 G | 38 mm | Green |
14.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17208076
|
Terumo™
8SAN2225R1 |
22 G | 25 mm | Black |
14.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17218076
|
Terumo™
8SAN2238R1 |
22 G | 38 mm | Black |
14.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17228076
|
Terumo™
8SAN2325R1 |
23 G | 25 mm | Blue |
14.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17238076
|
Terumo™
8SAN2338R1 |
23 G | 38 mm | Blue |
14.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17248076
|
Terumo™
8SAN2516R1 |
25 G | 16 mm | Orange |
14.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17258076
|
Terumo™
8SAN2525R1 |
25 G | 25 mm | Orange |
14.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17268076
|
Terumo™
8SAN2538R1 |
25 G | 38 mm | Orange |
14.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17288076
|
Terumo™
8SAN2613R1 |
26 G | 13 mm | Brown |
14.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17298076
|
Terumo™
8SAN2713R1 |
27 G | 13 mm | Gray |
14.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17208086
|
Terumo™
8SAN3013R1 |
30 G | 13 mm | Yellow |
14.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17278076
|
Terumo™
8SAN2609R1 |
26 G | 9 mm | Brown |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Gli aghi ipodermici di sicurezza Agani™, se montati su una siringa Luer Slip o Luer Lock standard, sono indicati per l'aspirazione e l'iniezione di liquidi per scopi medicali.
- Dopo avere estratto l'ago dal corpo, la protezione di sicurezza può essere attivata per coprire l'ago subito dopo l'uso, al fine di ridurre al minimo il rischio di punture accidentali.
Specifica
Not Autoclavable | |
Yes | |
Sterile |
Yes | |
No |