Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, pure, powder
Codice prodotto. 10589462 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10589462 500 g 500g
10782453 250 g 250g
10048991 1 kg 1kg
10465872 5 kg 5kg
11946991 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10589462 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 400405000
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
For use in biological culture media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Forma Powder
Product Type Agar
Tipo di imballaggio Glass Bottle
Quantità 500 g