Learn More
Thermo Scientific™ Agarasi
Codice prodotto. 10374770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 units
Dimensione della confezione:
100 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10374770 100 units 100 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10374770 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore EO0461
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifically digests the agarose polysaccharide core, which allows for gentle yet efficient recovery of DNA or RNA fragments from low melting point agarose.
Agarase specifically digests the agarose polysaccharide core into neoagaro-oligosaccharides. Agarase allows for gentle yet efficient recovery of DNA or RNA fragments from low melting point agarose. The recovered nucleic acids can be directly used for amplification, cloning, sequencing, etc.
Highlights
  • Gentle -recovers intact DNA and RNA
  • High recovery yields -> 90% of the starting DNA recovered following extraction
  • Ideal for both long (> 30 kb) and short (< 100 bp) DNA fragments 
  • Active in TAE and TBE electrophoresis buffers 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose
Concentrazione 0.5 U/μL
Da utilizzare con (applicazione) Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), PCR, Cloning, cDNA Library Construction, Sequencing, In Vitro Transcription, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling
Quantità 100 units