Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, for biochemistry, pure powder (Mr = - 0.17)
Codice prodotto. 10472825 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10472825 100 g Glass Bottle 100g
10154860 25 g Glass Bottle 25g
10380304 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10472825 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 239021000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9012-36-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Numero MDL MFCD00081294
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose
Nota nome Pure powder (Mr = - 0.17), For biochemistry
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 100 g
Elettroendosmosi (EEO) 0.16 to 0.19 (-Mr)
Temperatura di gelificazione 34.5° to 37.5°C (1.5% sol.)
Forza del gel >2000g/cm2 (1.5% gel)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Grado Biochemical