Learn More
Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10776644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10776644 500 g Poly Bottle 500g
10688973 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10776644 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP1356500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9012-36-6 | Molecular Formula: C12H18O9
Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Formula molecolare C12H18O9
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose
Nota nome Broad Separation Range for DNA/RNA (500bp to 25kb)
Forma fisica Powder/Solid
Colore Cream
Quantità 500 g
DNasi DNase free
Elettroendosmosi (EEO) 0.15 max.
Temperatura di gelificazione 34.5° to 37.5°C
Forza del gel 1200g/cm2min.
Imballaggio Poly Bottle
Note sul grado di purezza DNase- and RNase-Free
Peso formulazione 306.12
Grado Genetic Analysis