Learn More
Agarose, Electrophoresis Grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11462940 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11462940 500 g
11402940 5 g
11412940 10 g
11422940 25 g
11432940 50 g
11452940 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11462940 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210026790
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Numero MDL MFCD00081294
Sinonimo 3, 6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose
Forma fisica Powder
Densità 1.00g/mL at 20°C
Colore White
Quantità 500 g
Grado Elettroforesi