Learn More
Agarose Gel-Loading Dye, 6X (Contains 15% Ficoll™ 400/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10205023
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Codice prodotto. 10205023
Marca: Fisher BioReagents BP6335
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 915-67-3
Poly Bottle; 5mL
This tracking dye is added to DNA and RNA samples prior to electrophoresis on agarose gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance 0.3 to 0.6 AU at 252nm, 0.5 to 0.8 AU
Materiale o nome chimico Agarose Gel-Loading Dye, 6X
Nota nome Contains 15% Ficoll™ 400
Forma fisica Liquid
CAS 915-67-3, 26873-85-8
Quantità 5 mL
DNasi DNase free
Imballaggio Poly Bottle
Grado Biologia molecolare
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Amaranth (<1.0%), Ficoll™ (15%), Proprietary Component (<1.0%), and Water.