Learn More
Alfa Aesar™ Agarose, Genetic Technology Grade
Marca:  Alfa Aesar™ J66208.22
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9012-36-6 Peso : 0.10000kg
Quantità 100g
Codice prodotto. 15447479
  • 261.00€ / 100g
Spedizione stimata
12-07-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Engineered to permit recovery of active DNA after separation, with minimal inhibition of restriction and ligation enzymes
Specifica
Identificatori chimici
9012-36-6
MFCD00081294
Specifica
Agarose
MFCD00081294
Genetic Technology
100g
9012-36-6
Powder
White
Hygroscopic; Moisture sensitive
Videos
SDS Documenti