Learn More
Agarose (Intermediate Melting/PCR Grade), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10522775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10522775 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10522775 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2410100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
For separation of low MW DNA ≤1000 bp by PCR analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose
Nota nome Intermediate Melting
Forma fisica Powder/Solid
CAS 9012-36-6
Colore Cream
Quantità 100 g
DNasi DNase free
Elettroendosmosi (EEO) 0.12 max.
Temperatura di gelificazione 35.5°C max.
Forza del gel 1200g/cm2min.
Imballaggio Poly Bottle
Note sul grado di purezza DNase- and RNase-Free
Formula molecolare C12H18O9
Peso formulazione 306.12
Grado PCR