Learn More
Agarose LE, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15855358 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15855358 1 kg Plastic Bottle 1kg
15825208 25 g Plastic Bottle 25g
15835208 100 g Plastic Bottle 100g
15845208 250 g Plastic Bottle 250g
15855208 500 g Plastic Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15855358 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J32802.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9012-36-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Numero MDL MFCD00081294
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose LE
Forma fisica Granular Free-flowing Powder
Quantità 1 kg
Imballaggio Plastic Bottle
Grado Biologia molecolare