Learn More
Agarose (Low-Melting, Nucleic Acid Recovery/Molecular Biology Grade), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10377033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10377033 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10377033 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP16525
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose
Nota nome Low-Melting, Nucleic Acid Recovery
Forma fisica Powder/Solid
CAS 39346-81-1
Colore Cream
Quantità 25 g
DNasi DNase free
Elettroendosmosi (EEO) ≤0.10
Temperatura di gelificazione 26° to 30°C
Forza del gel ≥200g/cm2
Imballaggio Poly Bottle
Note sul grado di purezza DNase- and RNase-Free
Formula molecolare C12H18O9
Peso formulazione 306.12
Grado Biologia molecolare