Learn More
Agarose (Protein Electrophoresis Grade), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10112823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10112823 500 g Poly Bottle 500g
10367033 25 g Poly Bottle 25g
10775684 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10112823 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP164500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9012-36-6 | Molecular Formula: C12H18O9
Agarose (Protein Electrophoresis Grade)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9012-36-6
Formula molecolare C12H18O9
Specifica
Materiale o nome chimico Agarose
Forma fisica Powder/Solid
Colore Cream
Quantità 500 g
DNasi DNase free
Elettroendosmosi (EEO) 0.1 max.
Temperatura di gelificazione 34° to 45°C
Forza del gel 800g/cm2min.
Imballaggio Poly Bottle
Note sul grado di purezza DNase- and RNase-Free
Peso formulazione 306.12
Grado Protein Electrophoresis