Learn More
Serva Electrophoresis™ Agarose SERVA™ Premium
Marca:  Serva Electrophoresis™ 1138103
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Quantità 250g
Codice prodotto. 11841970
  • 350.40€ / Pezzo
Spedizione stimata
18-05-2021
Specifica
Agarose SERVA Premium
34 to 38°C
Recognizable
Powder
88.3°C
6
0.05 to 0.13
>1100g/cm2
15g/L
0.5 at 20°Cg/cm3
White
250g