Learn More
Agarose SERVA™ Premium, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Specifica
Forma fisica | Powder |
Punto di fusione | 88.3°C |
Composizione | Agarose SERVA Premium |
Densità | 0.5 at 20°Cg/cm3 |
Colore | White |
pH | 6 |
Quantità | 100 g |
Elettroendosmosi (EEO) | 0.05 to 0.13 |
Forza del gel | >1100g/cm2 |
Informazioni di solubilità | 15 g/L |