Learn More
Abnova™ Agarose Ultra Pure
Codice prodotto. 16052565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16052565 500 g 500g
16042565 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16052565 Fornitore Abnova™ N. del fornitore D0021.500g
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    701.22€ / 500g
    Risparmia 343.78€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Ideal for everyday analysis of nucleic acids by gele electrophoresis or blotting (Northern or Southern) and is also suitable for protein applications.
No background fluorescence has been detected by ethidium bromide assay. DNase/RNase-free.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) PCR,Electrophoresis
Quantità 500 g
Requisiti di stoccaggio Store at room temperature Light Sensitive