Learn More
RETSCH Agate Grinding Jars
Codice prodotto. 10457982 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For MM 200 Mixer Mill
For MM 301 Mixer mill
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10457982 For MM 301 Mixer mill 10 mL Pezzo
10771581 For MM 200 Mixer Mill 10 mL Pezzo
10228230 For MM 200 Mixer Mill 5 mL Pezzo
10427602 For MM 301 Mixer mill 5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10457982 Fornitore RETSCH N. del fornitore 01.462.0233
Spedizione stimata: 15-12-2026
Use these grinding jars for dry, wet and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Agate Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
  • Screw-top grinding jars
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Retsch mills
Specifica
Product Type Grinding Jar
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) For MM 301 Mixer mill
Materiale Agate