Learn More
RETSCH Agate Grinding Sets
Codice prodotto. 10680062 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10680062 50 mL Pezzo
10625271 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10680062 Fornitore RETSCH N. del fornitore 01.462.0178
Spedizione stimata: 13-01-2027
Designed for extremely quick, loss-free and reproducible grinding of medium-hard, brittle and fibrous materials to analytical fineness. Retsch™ Agate Grinding Sets are ideal for use in the building materials sector (cement), in geology, mineralogy, metallurgy and in power plants.
  • For use with RS 100 and RS 200 Vibratory Disc Mills
Specifica
Product Type Grinding Set
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) For RS200
Materiale Agate