Learn More
Giese™ Mortaio in agata con pestello
Codice prodotto. 10009520
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
8 mL
10 mL
13 mL
15 mL
24 mL
30 mL
50 mL
80 mL
130 mL
200 mL
350 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10009520 13 mL Pezzo
10428552 8 mL Pezzo
10768031 6 mL Pezzo
11705146 10 mL Pezzo
11715146 15 mL Pezzo
11725146 24 mL Pezzo
11735146 30 mL Pezzo
11745146 50 mL Pezzo
11803360 80 mL Pezzo
11813360 130 mL Pezzo
11755146 200 mL Pezzo
11765146 350 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10009520 Fornitore Giese™ N. del fornitore 600M060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    94.73€ / pezzi 1
    Risparmia 17.27€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Grind up solid chemicals and crush solids into smaller pieces with this agate mortar and pestle. Giese™ Agate Mortar with Pestle features a smooth, dense, and hard surface.
  • Polished agate construction
  • For grinding and crushing
  • Durable
  • Available in different sizes
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 60 mm
Product Type Mortar and Pestle
Materiale Agate Stone
Capacità (sistema metrico) 13 mL