Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Agate Mortar and Pestle Set
Codice prodotto. 15679644 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15679644 50 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15679644 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 6310136
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Cole-Parmer™ Essentials agate mortar and pestle set is ideal for laboratories that required contamination-free results.
  • Octagonal mortar is made of naturally hard agate stone; 6.5 hardness on Mohs scale
  • Features highly polished grinding surface for optimal results
  • Physical dimensions have a stated tolerance of ±3 mm
  • Autoclavable
Specifica
Descrizione Mortar and Pestle, Octaganol
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 3.5 in.
Materiale Agate Stone
Finitura Highly Polished Grinding Surface
Capacità (sistema metrico) 50 mL